Learn More
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis B HBsAg ayw Protein
A cDNA sequence encoding the HBsAg ayw was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12127-HIS-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15909458
  • 137.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 11-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Hepatitis B HBsAg ayw Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
S. cerevisiae
HBsAg solution (1 mg/ml) containing 7.5mM phosphate buffer pH 7.2, 75mM NaCl and 50% glycerol.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Hepatitis B
His
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.