Learn More
enQuireBio™ Recombinant HIV HTLV-1 gp46 mosaic Protein
A cDNA sequence encoding the HTLV-1 gp46 mosaic was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12355-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900159
  • 1600.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 27-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HIV HTLV-1 gp46 mosaic Protein
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HIV
Untagged
HTLV-1 gp46 protein is >95% pure as determined by 10% SDS-PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
10mM NaPO4 pH 6.0, 0.1% SDS, 1mM DTT, 1mM EDTA.