Learn More
enQuireBio™ Recombinant HSV HCV Genotype 1b Protein
A cDNA sequence encoding the HCV Genotype 1b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12159-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919558
  • 910.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HSV HCV Genotype 1b Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
Sterile filtered solution containing 1x PBS and 25mM Arginine.
500 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
HSV
Untagged
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.