Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 2-5A-dependent ribonuclease Protein
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6997-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036960
  • 2450.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_066956.1
2-5A-dependent ribonuclease Protein
Research Use Only
RNASEL
Recombinant Protein
E. coli
HPPAEDWKPQ SSHWGAALKD LHRIYRPMIG KLKFFIDEKY KIADTSEGGI YLGFYEKQEV AVKTFCEGSP RAQREVSCLQ SSRENSHLVT FYGSESHRGH LFVCVTLCEQ TLEACLDVHR GEDVENEEDE FARNVLSSIF KAVQELHLSC GYTHQDLQPQ NILIDSKKAA HLADFDKSIK WAGDPQEVKR DLEDLGRLVL YVVKKGSISF EDLKAQSNEE VVQLSPDEET KDLIHRLFHP GEHVRDCLSD LLGHPFFWTW ESRYRTLRNV GNESDIKTRK SESEILRLLQ PGPSEHSKSF DKWTTKINEC VMKKMNKFYE KRGNFYQNTV GDLLKFIRNL GEHIDEEKHK KMKLKIGDPS LYFQKTFPDL VIYVYTKLQN TEYRKHFPQT HSPNKPQCDG AGGASGLASP GC
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6041
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol