Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L20, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_060441.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 55052 |
Name | 39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16042441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16062441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16052441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16082441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16092441
|
enQuireBio™
QP8062-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_060441.2 | |
39S ribosomal protein L20, mitochondrial Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
55052 | |
Research Use Only | |
MRPL20 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VIRAFVKCTK ARYLKKKNMR TLWINRITAA SQEHGLKYPA LIGNLVKCQV ELNRKVLADL AIYEPKTFKS LAALASRRRH EGFAAALGDG KEPEGIFSRV VQYH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |