Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 43348 Protein
A cDNA sequence encoding the 43348 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | 43348 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945558
|
enQuireBio™
QP10914-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935558
|
enQuireBio™
QP10914-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925558
|
enQuireBio™
QP10914-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
43348 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
SEPT5 protein (0.25 mg/ml) is supplied in 20mM Tris-HCL, pH 8.0, 0.3M NaCl, 1mM DTT and 40% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSTGLRY KSKLATPEDK QDIDKQYVGF ATLPNQVHRK SVKKGFDFTL MVAGESGLGK STLVHSLFLT DLYKDRKLLS AEERISQTVE ILKHTVDIEE KGVKLKLTIV DTPGFGDAVN NTECWKPITD YVDQQFEQYF RDESGLNRKN IQDNRVHCCL YFISPFGHGL RPVDVGFMKA LHEKVNIVPL IAKADCLVPS EIRKLKERIR EEIDKFGIHV YQFPECDSDE DEDFKQQDRE LKESAPFAVI GSNTVVEAKG QRVRGRLYPW GIVEVENQAH CDFVKLRNML IRTHMHDLKD VTCDVHYENY RAHCIQQMTS KLTQDSRMES PIPILPLPTP DAETEKLIRM KDEELRRMQE MLQRMKQQMQ DQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |