Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L18 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L18, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8388-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044361
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000970.1
60S ribosomal protein L18 Protein
Research Use Only
RPL18
Recombinant Protein
E. coli
GVDIRHNKDR KVRRKEPKSQ DIYLRLLVKL YRFLARRTNS TFNQVVLKRL FMSRTNRPPL SLSRMIRKMK LPGRENKTAV VVGTITDDVR VQEVPKLKVC ALRVTSRARS RILRAGGKIL TFDQLALDSP KGCGTVLLSG PRKGREVYRH FGKAPGTPHS HTKPYVRSKG RKFERARGRR ASRGYK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6141
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol