Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acidic mammalian chitinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8133-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16062831
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001035713.1
Acidic mammalian chitinase Protein
Research Use Only
CHIA
Recombinant Protein
E. coli
MVSTPENRQT FITSVIKFLR QYEFDGLDFD WEYPGSRGSP PQDKHLFTVL VQEMREAFEQ EAKQINKPRL MVTAAVAAGI SNIQSGYEIP QLSQYLDYIH VMTYDLHGSW EGYTGENSPL YKYPTDTGSN AYLNVDYVMN YWKDNGAPAE KLIVGFPTYG HNFILSNPSN TGIGAPTSGA GPAGPYAKES GIWAYYEICT FLKNGATQGW DAPQEVPYAY QGNVWVGYDN IKSFDIKAQW LKHNKFGGAM VWAIDLDDFT GTFCNQGKFP LISTLKKALG LQSASCTAPA QPIEPITAAP SGSGNGSGSS SSGGSSGGSG FCAVRANGLY PVANNRNAFW HCVNGVTYQQ NCQAGLVFDT SCDCCNWA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27159
1 mg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol