Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Acidic mammalian chitinase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acidic mammalian chitinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8133-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072831
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001035713.1
Acidic mammalian chitinase Protein
Research Use Only
CHIA
Recombinant Protein
E. coli
MVSTPENRQT FITSVIKFLR QYEFDGLDFD WEYPGSRGSP PQDKHLFTVL VQEMREAFEQ EAKQINKPRL MVTAAVAAGI SNIQSGYEIP QLSQYLDYIH VMTYDLHGSW EGYTGENSPL YKYPTDTGSN AYLNVDYVMN YWKDNGAPAE KLIVGFPTYG HNFILSNPSN TGIGAPTSGA GPAGPYAKES GIWAYYEICT FLKNGATQGW DAPQEVPYAY QGNVWVGYDN IKSFDIKAQW LKHNKFGGAM VWAIDLDDFT GTFCNQGKFP LISTLKKALG LQSASCTAPA QPIEPITAAP SGSGNGSGSS SSGGSSGGSG FCAVRANGLY PVANNRNAFW HCVNGVTYQQ NCQAGLVFDT SCDCCNWA
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
27159
200 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol