Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ALDOB Protein
A cDNA sequence encoding the ALDOB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11002-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15905838
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
229
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMAHRFP ALTQEQKKEL SEIAQSIVAN GKGILAADES VGTMGNRLQR IKVENTEENR RQFREILFSV DSSINQSIGG VILFHETLYQ KDSQGKLFRN ILKEKGIVVG IKLDQGGAPL AGTNKETTIQ GLDGLSERCA QYKKDGVDFG KWRAVLRIAD QCPSSLAIQE NANALARYAS ICQQNGLVPI VEPEVIPDGD HDLEHCQYVT EKVLAAVYKA LNDHHVYLEG TLLKPNMVTA GHACTKKYTP EQVAMATVTA LHRTVPAAVP GICFLSGGMS EEDATLNLNA INLCPLPKPW KLSFSYGRAL QASALAAWGG KAANKEATQE AFMKRAMANC QAAKGQYVHT GSSGAASTQS LFTACYTY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
ALDOB Protein
Research Use Only
ALDOB
Human
His
The ALDOB solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.