missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human AMBP Protein

A cDNA sequence encoding the AMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP11009-20ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15915858

  • 137.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

AMBP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Human
MRSLGALLLL LSACLAVSAG PVPTPPDNIQ VQENFNISRI YGKWYNLAIG STCPWLKKIM DRMTVSTLVL GEGATEAEIS MTSTRWRKGV CEETSGAYEK TDTDGKFLYH KSKWNITMES YVVHTNYDEY AIFLTKKFSR HHGPTITAKL YGRAPQLRET LLQDFRVVAQ GVGIPEDSIF TMADRGECVP GEQEPEPILI PRVRRAVLPQ EEEGSGGGQL VTEVTKKEDS CQLGYSAGPC MGMTSRYFYN GTSMACETFQ YGGCMGNGNN FVTEKECLQT CRTVAACNLP IVRGPCRAFI QLWAFDAVKG KCVLFPYGGC QGNGNKFYSE KECREYCGVP GDGDEELLRF SN
Greater than 96.0%.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote