Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AMBP Protein
A cDNA sequence encoding the AMBP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | AMBP Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15945858
|
enQuireBio™
QP11009-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925858
|
enQuireBio™
QP11009-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15935858
|
enQuireBio™
QP11009-HIS-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
AMBP Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
Lyophilized from 0.02M NH4HCO3. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRSLGALLLL LSACLAVSAG PVPTPPDNIQ VQENFNISRI YGKWYNLAIG STCPWLKKIM DRMTVSTLVL GEGATEAEIS MTSTRWRKGV CEETSGAYEK TDTDGKFLYH KSKWNITMES YVVHTNYDEY AIFLTKKFSR HHGPTITAKL YGRAPQLRET LLQDFRVVAQ GVGIPEDSIF TMADRGECVP GEQEPEPILI PRVRRAVLPQ EEEGSGGGQL VTEVTKKEDS CQLGYSAGPC MGMTSRYFYN GTSMACETFQ YGGCMGNGNN FVTEKECLQT CRTVAACNLP IVRGPCRAFI QLWAFDAVKG KCVLFPYGGC QGNGNKFYSE KECREYCGVP GDGDEELLRF SN | |
Greater than 96.0%. |