Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARFIP1 Protein
A cDNA sequence encoding the ARFIP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 27236 |
---|---|
Name | ARFIP1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | ARFIP1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936028
|
enQuireBio™
QP11062-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926028
|
enQuireBio™
QP11062-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916028
|
enQuireBio™
QP11062-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
27236 | |
Research Use Only | |
ARFIP1 | |
Human | |
His | |
ARFIP1 protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate buffered saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM DTT. |
ARFIP1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAQESPK NSAAEIPVTS NGEVDDSREH SFNRDLKHSL PSGLGLSETQ ITSHGFDNTK EGVIEAGAFQ GSPAPPLPSV MSPSRVAASR LAQQGSDLIV PAGGQRTQTK SGPVILADEI KNPAMEKLEL VRKWSLNTYK CTRQIISEKL GRGSRTVDLE LEAQIDILRD NKKKYENILK LAQTLSTQLF QMVHTQRQLG DAFADLSLKS LELHEEFGYN ADTQKLLAKN GETLLGAINF FIASVNTLVN KTIEDTLMTV KQYESARIEY DAYRTDLEEL NLGPRDANTL PKIEQSQHLF QAHKEKYDKM RNDVSVKLKF LEENKVKVLH NQLVLFHNAI AAYFAGNQKQ LEQTLKQFHI KLKTPGVDAP SWLEEQ | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |