Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ARL9 Protein
A cDNA sequence encoding the ARL9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11075-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15906068
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ARL9 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MEFLEIGGSK PFRSYWEMYL SKGLLLIFVV DSADHSRLPE AKKYLHQLIA ANPVLPLVVF ANKQDLEAAY HITDIHEALA LSEVGNDRKM FLFGTYLTKN GSEIPSTMQD AKDLIAQLAA DVQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
ARL9 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 20% glycerol and 200mM NaCl.