Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATXN3 Protein
A cDNA sequence encoding the ATXN3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11110-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15926178
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
ATXN3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MESIFHEKQE GSLCAQHCLN NLLQGEYFSP VELSSIAHQL DEEERMRMAE GGVTSEDYRT FLQQPSGNMD DSGFFSIQVI SNALKVWGLELILFNSPEYQ RLRIDPINER SFICNYKEHW FTVRKLGKQW FNLNSLLTGP ELISDTYLAL FLAQLQQEGY SIFVVKGDLP DCEADQLLQM IRVQQMHRPK LIGEELAQLK EQRVHKTDLE RVLEANDGSG MLDEDEEDLQ RALALSRQEI DMEDEEADLR RAIQLSMQGS SRNISQDMTQ TSGTNLTSEE LRKRREAYFE KQQQKQQQQQ QQQQQQQQQQ QQQQGDLSGQ SSHPCERPAT SSGALGSDLG DAMSEEDMLQ AAVTMSLETV RNDLKTEGKK
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
Untagged
The ATXN3 protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 2mM DTT, 50mM NaCl and 10% glycerol.