Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human AZGP1 Protein
A cDNA sequence encoding the AZGP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10527-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904148
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
563
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
Human (HEK293)
ASWSHPQFEK GSQENQDGRY SLTYIYTGLS KHVEDVPAFQ ALGSLNDLQF FRYNSKDRKS QPMGLWRQVEGMEDWKQDSQ LQKAREDIFM ETLKDIVEYY NDSNGSHVLQ GRFGCEIENN RSSGAFWKYY YDGKDYIEFNKEIPAWVPFD PAAQITKQKW EAEPVYVQRA KAYLEEECPA TLRKYLKYSK NILDRQDPPS VVVTSHQAPG EKKKLKCLAYDFYPGKIDVH WTRAGEVQEP ELRGDVLHNG NGTYQSWVVV AVPPQDTAPY SCHVQHSSLA QPLVVPWEAS
Greater than 90.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
AZGP1 Protein
Research Use Only
AZGP1
Human
Untagged
Filtered (0.4 microm) and lyophilized in 0.5 mg/ml in 0.1M Tris-HCl pH 8.0 and 150mM NaCl.