Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BDH2 Protein
A cDNA sequence encoding the BDH2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11150-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916308
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
56898
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGRLDGKVII LTAAAQGIGQ AAALAFAREG AKVIATDINE SKLQELEKYP GIQTRVLDVT KKKQIDQFAN EVERLDVLFN VAGFVHHGTV LDCEEKDWDF SMNLNVRSMY LMIKAFLPKM LAQKSGNIIN MSSVASSVKG VVNRCVYSTT KAAVIGLTKS VAADFIQQGI RCNCVCPGTV DTPSLQERIQ ARGNPEEARN DFLKRQKTGR FATAEEIAML CVYLASDESA YVTGNPVIID GGWSL
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
BDH2 Protein
Research Use Only
BDH2
Human
His
The BDH2 protein solution (1 mg/1ml) is formulated in 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) 0.1M NaCl and 10% glycerol.