Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BHMT2 Protein
A cDNA sequence encoding the BHMT2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | BHMT2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15936338
|
enQuireBio™
QP11160-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916338
|
enQuireBio™
QP11160-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926338
|
enQuireBio™
QP11160-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
BHMT2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
BHMT2 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMAPAGRP GAKKGILERL ESGEVVIGDG SFLITLEKRG YVKAGLWTPE AVIEHPDAVR QLHMEFLRAG SNVMQTFTFS ASEDNMESKW EDVNAAACDL AREVAGKGDA LVAGGICQTS IYKYQKDEAR IKKLFRQQLE VFAWKNVDFL IAEYFEHVEE AVWAVEVLKE SDRPVAVTMC IGPEGDMHDI TPGECAVRLV KAGASIVGVN CRFGPDTSLK TMELMKEGLE WAGLKAHLMV QPLGFHAPDC GKEGFVDLPE YPFGLESRVA TRWDIQKYAR EAYNLGVRYI GGCCGFEPYH IRAIAEELAP ERGFLPPASE KHGSWGSGLD MHTKPWIRAR ARREYWENLL PASGRPFCPS LSKPDF | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |