Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTF3L4 Protein
A cDNA sequence encoding the BTF3L4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11210-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916498
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
BTF3L4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMNQEKLA KLQAQVRIGG KGTARRKKKV VHRTATADDK KLQSSLKKLA VNNIAGIEES WTVKHQNQKT LMRKMMMFQI L
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
BTF3L4 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.