Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human BTN3A1 / CD277 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BTN3A1 / CD277, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5729-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937329
  • 339.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001138480.1
BTN3A1 / CD277 Protein
Research Use Only
BTN3A1
Recombinant Protein
Yeast
QFSVLGPSGP ILAMVGEDAD LPCHLFPTMS AETMELKWVS SSLRQVVNVY ADGKEVEDRQ SAPYRGRTSI LRDGITAGKA ALRIHNVTAS DSGKYLCYFQ DGDFYEKALV ELKVAALGSD LHVDVKGYKD GGIHLECRST GWYPQPQIQW SNNKGENIPT VEAPVVADGV GLYAVAASVI MRGSSGEGVS CTIRSSLLGL EKTASISIAD PFFRSAQRWI AALAG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11119
50 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol