Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human C4c Protein
A cDNA sequence encoding the C4c was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
238.00 € - 5300.00 €
Spezifikation
Name | C4c Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926588
|
enQuireBio™
QP11240-200UG |
200 μg |
238.00 €
200 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916588
|
enQuireBio™
QP11240-1MG |
1 mg |
695.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906588
|
enQuireBio™
QP11240-10MG |
10 mg |
5300.00 €
10 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
C4c Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
Untagged | |
Greater than 99.0%. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Human | |
The Human Complement C4c solution is in Sodium Phosphate buffer pH 7.0 containing 0.15M NaCl and 0.09% NaN3. |