Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CALB2 Protein
A cDNA sequence encoding the CALB2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | CALB2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15926648
|
enQuireBio™
QP11260-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916648
|
enQuireBio™
QP11260-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906648
|
enQuireBio™
QP11260-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CALB2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The CALB2 1 mg/ml protein solution contains 20mM Tris-HCl buffer pH 8 and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MAGPQQQPPY LHLAELTASQ FLEIWKHFDA DGNGYIEGKE LENFFQELEK ARKGSGMMSK SDNFGEKMKE FMQKYDKNSD GKIEMAELAQ ILPTEENFLL CFRQHVGSST EFMEAWRKYD TDRSGYIEAN ELKGFLSDLL KKANRPYDEP KLQEYTQTIL RMFDLNGDGK LGLSEMSRLL PVQENFLLKF QGMKLTSEEF NAIFTFYDKD RSGYIDEHEL DALLKDLYEK NKKEMNIQQL TNYRKSVMSL AEAGKLYRKD LEIVLCSEPP M | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |