Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calcineurin subunit B type 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calcineurin subunit B type 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8006-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16062111
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 30-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_671709.1
Calcineurin subunit B type 2 Protein
Research Use Only
PPP3R2
Recombinant Protein
E. coli
GNEASYPAEM CSHFDNDEIK RLGRRFKKLD LDKSGSLSVE EFMSLPELRH NPLVRRVIDV FDTDGDGEVD FKEFILGTSQ FSVKGDEEQK LRFAFSIYDM DKDGYISNGE LFQVLKMMVG NNLTDWQLQQ LVDKTIIILD KDGDGKISFE EFSAVVRDLE IHKKLVLIV
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5535
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol