Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calmodulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calmodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9025-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16047481
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001292553.1
Calmodulin Protein
Research Use Only
CALM1
Recombinant Protein
Yeast
ADQLTEEQIA EFKEAFSLFD KDGDGTITTK ELGTVMRSLG QNPTEAELQD MINEVDADGN GTIDFPEFLT MMARKMKDTD SEEEIREAFR VFDKDGNGYI SAAELRHVMT NLGEKLTDEE VDEMIREADI DGDGQVNYEE FVQMMTAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
801
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol