Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Calmodulin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Calmodulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9025-ye-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16097471
  • 645.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001292553.1
Calmodulin Protein
Research Use Only
CALM1
Recombinant Protein
Yeast
ADQLTEEQIA EFKEAFSLFD KDGDGTITTK ELGTVMRSLG QNPTEAELQD MINEVDADGN GTIDFPEFLT MMARKMKDTD SEEEIREAFR VFDKDGNGYI SAAELRHVMT NLGEKLTDEE VDEMIREADI DGDGQVNYEE FVQMMTAK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
801
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol