Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Casein kinase I isoform epsilon Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Casein kinase I isoform epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5880-ye-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15928419
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001276841.1
Casein kinase I isoform epsilon Protein
Research Use Only
CSNK1E
Recombinant Protein
Yeast
MELRVGNKYR LGRKIGSGSF GDIYLGANIA SGEEVAIKLE CVKTKHPQLH IESKFYKMMQ GGVGIPSIKW CGAEGDYNVM VMELLGPSLE DLFNFCSRKF SLKTVLLLAD QMISRIEYIH SKNFIHRDVK PDNFLMGLGK KGNLVYIIDF GLAKKYRDAR THQHIPYREN KNLTGTARYA SINTHLGIEQ SRRDDLESLG YVLMYFNLGS LPWQGLKAAT KRQKYERISE KKMSTPIEVL CKGYPSEFST YLNFCRSLRF DDKPDYSYLR QLFRNLFHRQ GFSYDYVFDW NMLKFGAARN PEDVDRERRE HEREERMGQL RGSATRALPP GPPTGATANR LRSAAEPVAS TPASRIQPAG NTSPRAISRV DRERKVSMRL HRGAPANVSS SDLTGRQEVS RIPASQTSVP FDHLGK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
102800317
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol