Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CCL18 / PARC / MIP4 Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002979.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 6362 |
Name | CCL18 / PARC / MIP4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925789
|
enQuireBio™
QP5260-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915789
|
enQuireBio™
QP5260-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_002979.1 | |
CCL18 / PARC / MIP4 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human CCL18 / PARC / MIP4 induces primary human T cell chemotaxis. | |
Human | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
6362 | |
Research Use Only | |
CCL18 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AQVGTNKELC CLVYTSWQIP QKFLVDYSET SPQCPKPGVI LLTKRGRQIC ADPNKKWVQK YISDLKLNA | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |