Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD160 Protein
A cDNA sequence encoding the CD160 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11302-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15916778
  • 212.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CD160 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
ADLINITSSA SQEGTRLNLI CTVWHKKEEA EGFVVFLCKD RSGDCSPETS LKQLRLKRDP GIDGVGEISS QLMFTISQVT PLHSGTYQCC ARSQKSGIRL QGHFFSILFT ETGNYTVTGL KQRQHLEFSH NEGTLSHHHH HH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CD160 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.