Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD200 Protein
A cDNA sequence encoding the CD200 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 4345 |
---|---|
Name | CD200 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CD200 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15916808
|
enQuireBio™
QP11312-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926808
|
enQuireBio™
QP11312-HIS-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996798
|
enQuireBio™
QP11312-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15906808
|
enQuireBio™
QP11312-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15936808
|
enQuireBio™
QP11312-HIS-EC-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 08-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
4345 | |
Research Use Only | |
CD200 | |
Human | |
His | |
CD200 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CD200 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQVQVVTQ DEREQLYTPA SLKCSLQNAQ EALIVTWQKK KAVSPENMVT FSENHGVVIQ PAYKDKINIT QLGLQNSTIT FWNITLEDEG CYMCLFNTFG FGKISGTACL TVYVQPIVSL HYKFSEDHLN ITCSATARPA PMVFWKVPRS GIENSTVTLS HPNGTTSVTS ILHIKDPKNQ VGKEVICQVL HLGTVTDFKQ TVNKG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |