Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD27 Protein
A cDNA sequence encoding the CD27 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 939 |
---|---|
Name | CD27 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CD27 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15906838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15946838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-INSECT-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15916838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15926838
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15996828
|
enQuireBio™
QP11318-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
939 | |
Research Use Only | |
CD27 | |
Human | |
His | |
The CD27 solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
CD27 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMTPAPK SCPERHYWAQ GKLCCQMCEP GTFLVKDCDQ HRKAAQCDPC IPGVSFSPDH HTRPHCESCR HCNSGLLVRN CTITANAECA CRNGWQCRDK ECTECDPLPN PSLTARSSQA LSPHPQPTHL PYVSEMLEAR TAGHMQTLAD FRQLPARTLS THWPPQRSLC SSDFIR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |