missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CD8A / MAL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CD8A / MAL, was expressed in the hosts and tags indicated.
945.00 € - 1690.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001139345.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 925 |
Name | CD8A / MAL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15915549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-100UG |
100 μg |
1690.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925549
|
enQuireBio™
QP2208-MA-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001139345.1 | |
CD8A / MAL Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
925 | |
Research Use Only | |
CD8A | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
SQFRVSPLDR TWNLGETVEL KCQVLLSNPT SGCSWLFQPR GAAASPTFLL YLSQNKPKAA EGLDTQRFSG KRLGDTFVLT LSDFRRENEG YYFCSALSNS IMYFSHFVPV FLPAKPTTTP APRPPTPAPT IASQPLSLRP EACRPAAGGA VHTRGLDFAC D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |