Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CENPP Protein
A cDNA sequence encoding the CENPP was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11390-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15937118
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CENPP Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MDAELAEVRA LQAEIAALRR ACEDPPAPWE EKSRVQKSFQ AIHQFNLEGW KSSKDLKNQL GHLESELSFL STLTGINIRN HSKQTEDLTS TEMTEKSIRK VLQRHRLSGN CHMVTFQLEF QILEIQNKER LSSAVTDLNI IMEPTECSEL SEFVSRAEER KDLFMFFRSL HFFVEWFEYR KRTFKHLKEK YPDAVYLSEG PSSCSMGIRS ASRPGFELVI VWRIQIDEDG KVFPKLDLLT KVPQRALELD KNRAIETAPL SFRTLVGLLG IEAALESLIK SLCAEENN
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CENPP protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.