Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Centrosomal protein of 83 kDa Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Centrosomal protein of 83 kDa, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8282-ec-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16063751
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_057206.2
Centrosomal protein of 83 kDa Protein
Research Use Only
CCDC41
Recombinant Protein
E. coli
MLIDERLRCE HHKANYQTLK AEHTRLQNEH VKLQNELKHL FNEKQTQQEK LQLLLEELRG ELVEKTKDLE EMKLQILTPQ KLELLRAQIQ QELETPMRER FRNLDEEVEK YRAVYNKLRY EHTFLKSEFE HQKEEYARIL DEGKIKYESE IARLEEDKEE LRNQLLNVDL TKDSKRVEQL AREKVYLCQK LKGLEAEVAE LKAEKENSEA QVENAQRIQV RQLAEMQATV RSLEAEKQSA NLRAERLEKE LQSSSEQNTF LINKLHKAER EINTLSSKVK ELKHSNKLEI TDIKLETARA KSELERERNK IQSELDGLQS DNEILKAAVE HHKVLLVEKD RELIRKVQAA KEEGYQKLVV LQDEKLELEN RLADLEKMKV EHDVWRQSEK DQYEEKLRAS QMAEEITRKE LQSVRLKLQQ QIVTIENAEK EKNENSDLKQ QISSLQIQVT SLAQSENDLL NSNQMLKEMV ERLKQECRNF RSQAEKAQLE AEKTLEEKQI QWLEEKHKLH ERITDREEKY NQAKEKLQRA AIAQKKLEQD LELGCPSVTD TYRESVFPPP PLKRDLLK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
51134
10 μg
Not determined.
Full Length of Isoform 2
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol