Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHIC2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CHIC2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8255-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16083591
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_036242.1
CHIC2 Protein
Research Use Only
CHIC2
Recombinant Protein
E. coli
MADFDEIYEE EEDEERALEE QLLKYSPDPV VVRGSGHVTV FGLSNKFESE FPSSLTGKVA PEEFKASINR VNSCLKKNLP VNVRWLLCGC LCCCCTLGCS MWPVICLSKR TRRSIEKLLE WENNRLYHKL CLHWRLSKRK CETNNMMEYV ILIEFLPKTP IFRPD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
26511
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol