Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CHMP6 Protein
A cDNA sequence encoding the CHMP6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11422-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15927218
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CHMP6 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMGNLFG RKKQSRVTEQ DKAILQLKQQ RDKLRQYQKR IAQQLERERA LARQLLRDGR KERAKLLLKK KRYQEQLLDR TENQISSLEA MVQSIEFTQI EMKVMEGLQF GNECLNKMHQ VMSIEEVERI LDETQEAVEY QRQIDELLAG SFTQEDEDAI LEELSAITQE QIELPEVPSE PLPEKIPENV PVKARPRQAE LVAAS
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
CHMP6 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 2mM DTT, 10% glycerol and 100mM NaCl.