Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CLDN4 Protein
A cDNA sequence encoding the CLDN4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP11441-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15917278
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
CLDN4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MKHHHHHHAS MWRVTAFIGS NIVTSQTIWE GLWMNCVVQS TGQMQCKVYD SLLALPQDLQ AAR LEVLFQG PTAHNIIQDF YNPLVASGQK REM MWRVTAFIGS NIVTSQTIWE GLWMNCVVQS TGQMQCKVYD SLLALPQDLQ AAR LEVLFQG PTAHNIIQDF YNPLVASGQK REM
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
Filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml in 0.05M Acetate buffer pH 4.