Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNPY2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) CNPY2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8489-ec-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084901
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001177920.1
CNPY2 Protein
Research Use Only
CNPY2
Recombinant Protein
E. coli
RSQDLHCGAC RALVDELEWE IAQVDPKKTI QMGSFRINPD GSQSVVEVPY ARSEAHLTEL LEEICDRMKE YGEQIDPSTH RKNYVRVVGR NGESSELDLQ GIRIDSDISG TLKFACESIV EEYEDELIEF FSREADNVKD KLCSKRTDLC DHALHISHDE L
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10330
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol