Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNPY4 Protein
A cDNA sequence encoding the CNPY4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 245812 |
---|---|
Name | CNPY4 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | CNPY4 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15937368
|
enQuireBio™
QP11471-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927368
|
enQuireBio™
QP11471-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917368
|
enQuireBio™
QP11471-100UG |
100 μg |
1815.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
245812 | |
Research Use Only | |
CNPY4 | |
Human | |
His | |
CNPY4 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 5mM DTT and 2mM EDTA. |
CNPY4 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFGMLKE EDDDTERLPS KCEVCKLLST ELQAELSRTG RSREVLELGQ VLDTGKRKRH VPYSVSETRL EEALENLCER ILDYSVHAER KGSLRYAKGQ SQTMATLKGL VQKGVKVDLG IPLELWDEPS VEVTYLKKQC ETMLEEFEDI VGDWYFHHQE QPLQNFLCEG HVLPAAETAC LQETWTGKEI TDGEEKTEGE EEQEEEEEEE EEEGGDKMTK TGSHPKLDRE DL | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |