Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CNTFR Protein
A cDNA sequence encoding the CNTFR was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | CNTFR Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927378
|
enQuireBio™
QP11474-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917378
|
enQuireBio™
QP11474-25UG |
25 μg |
212.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907378
|
enQuireBio™
QP11474-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 05-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CNTFR Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
CNTFR protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MQRHSPQEAP HVQYERLGSD VTLPCGTANW DAAVTWRVNG TDLAPDLLNG SQLVLHGLEL GHSGLYACFH RDSWHLRHQV LLHVGLPPRE PVLSCRSNTY PKGFYCSWHL PTPTYIPNTF NVTVLHGSKI MVCEKDPALK NRCHIRYMHL FSTIKYKVSI SVSNALGHNA TAITFDEFTI VKPDPPENVV ARPVPSNPRR LEVTWQTPST WPDPESFPLK FFLRYRPLIL DQWQHVELSD GTAHTITDAY AGKEYIIQVA AKDNEIGTWS DWSVAAHATP WTEEPRHLTT EAQAAETTTS TTSSLAPPPT TKICDPGELG S | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |