Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human COMM domain-containing protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) COMM domain-containing protein 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8487-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044891
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 04-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001271306.1
COMM domain-containing protein 1
Research Use Only
COMMD4
Recombinant Protein
E. coli
MRFRFCGDLD CPDWVLAEIS TLAKMSSVKL RLLCSQVLKE LLGQGIDYEK ILKLTADAKF ESGDVKATVA VLSFILSSAA KHSVDGESLS SELQQLGLPK EHAASLCRCY EEKQSPLQKH LRVCSLRMNR LAGVGWRVDY TLSSSLLQSV EEPMVHLRLE VAAAPGTPAQ PVAMSLSADK FQVLLAELKQ AQTLM
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
54939
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol