missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human CST5 Protein
A cDNA sequence encoding the CST5 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name | CST5 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15924258
|
enQuireBio™
QP10562-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15904258
|
enQuireBio™
QP10562-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15914258
|
enQuireBio™
QP10562-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 10-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
CST5 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Human | |
His | |
The CST5 solution (0.5 mg/1ml) contains phosphate buffered saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QSRTLAGGIH ATDLNDKSVQ RALDFAISEY NKVINKDEYY SRPLQVMAAY QQIVGGVNYY FNVKFGRTTC TKSQPNLDNC PFNDQPKLKE EEFCSFQINE VPWEDKISIL NYKCRKVHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |