Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cyclophilin G Protein
A cDNA sequence encoding the Cyclophilin G was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10574-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15904298
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
9360
5 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Specific activity is > 200 nmoles/min/mg, and is defined as the amount of enzyme that cleaves 1umole of suc-AAFP-pNA per minute at 25C in Tris-Hcl pH8.0 using chymotrypsin.
Human
His
Cyclophilin-G solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 10% glycerol.
Cyclophilin G Protein
Research Use Only
PPIG
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGIKVQRPRC FFDIAINNQP AGRVVFELFS DVCPKTCENF RCLCTGEKGT GKSTQKPLHY KSCLFHRVVK DFMVQGGDFS EGNGRGGESI YGGFFEDESF AVKHNKEFLL SMANRGKDTN GSQFFITTKP TPHLDGHHVV FGQVISGQEV VREIENQKTD AASKPFAEVR ILSCG
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.