Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Cytochrome b-c1 complex subunit 8, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8458-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16084731
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 31-01-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055217.2
Cytochrome b-c1 complex subunit 8 Protein
Research Use Only
QP-C/UQCRQ
Recombinant Protein
E. coli
GREFGNLTRM RHVISYSLSP FEQRAYPHVF TKGIPNVLRR IRESFFRVVP QFVVFYLIYT WGTEEFERSK RKNPAAY
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
27089
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol