Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DDX39A Protein
A cDNA sequence encoding the DDX39A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | DDX39A Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15927808
|
enQuireBio™
QP11613-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917808
|
enQuireBio™
QP11613-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15907808
|
enQuireBio™
QP11613-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 11-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
DDX39A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
DDX39A protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEFMAEQD VENDLLDYDE EEEPQAPQES TPAPPKKDIK GSYVSIHSSG FRDFLLKPEL LRAIVDCGFE HPSEVQHECI PQAILGMDVL CQAKSGMGKT AVFVLATLQQ IEPVNGQVTV LVMCHTRELA FQISKEYERF SKYMPSVKVS VFFGGLSIKK DEEVLKKNCP HVVVGTPGRI LALVRNRSFS LKNVKHFVLD ECDKMLEQLD MRRDVQEIFR LTPHEKQCMM FSATLSKDIR PVCRKFMQDP MEVF | |
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE. |