Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DKK3 Protein
A cDNA sequence encoding the DKK3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | DKK3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15907978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15927978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15977978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-INSECT-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15997968
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15917978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15937978
|
enQuireBio™
QP11668-HIS-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 24-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Specifications
DKK3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The DKK3 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1M Urea, 1mM DTT and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MGSSHHHYHH SSGLVPRGSH MGSMAPAPTA TSAPVKPGPA LSYPQEEATL NEMFREVEEL MEDTQHKLRS AVEEMEAEEA AAKASSEVNL ANLPPSYHNE TNTDTKVGNN TIHVHREIHK ITNNQTGQMV FSETVITSVG DEEGRRSHEC IIDEDCGPSM YCQFASFQYT CQPCRGQRML CTRDSECCGD QLCVWGHCTK MATRGSNGTI CDNQRDCQPG LCCAFQRGLL FPVCTPLPVE GELCHDPASR LLDLITWELE PDGALDRCPC ASGLLCQPHS HSLVYVCKPT FVGSRDQDGE ILLPREVPDE YEVGSFMEEV RQELEDLERS LTEEMALREP AAAAAALLGG EEI | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |