Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein RAD51 homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6579-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16064300
  • 3405.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001136043.1
DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
Research Use Only
RAD51L3
Recombinant Protein
E. coli
MGVLRVGLCP GLTEEMIQLL RSHRIKTVVD LVSADLEEVA QKCGLSYKAL VALRRVLLAQ FSAFPVNGAD LYEELKTSTA ILSTGIGSLD KLLDAGLYTG EVTEIVGGPG SGKTQVCLCM AANVAHGLQQ NVLYVDSNGG LTASRLLQLL QAKTQDEEEQ AEALRRIQVV HAFDIFQMLD VLQELRGTVA QQVTGSSGTV KVVVVDSVTA VVSPLLGGQQ REGLALMMQL ARELKTLARD LGMAVVVTNH ITRDRDSGRL KPALGRSWSF VPSTRILLDT IEGAGASGGR RMACLAKSSR QPTGFQEMVD IGTWGTSEQS ATLQGDQT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5892
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol