Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) DNA repair protein RAD51 homolog 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6579-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16074300
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001136043.1
DNA repair protein RAD51 homolog 4 Protein
Research Use Only
RAD51L3
Recombinant Protein
E. coli
MGVLRVGLCP GLTEEMIQLL RSHRIKTVVD LVSADLEEVA QKCGLSYKAL VALRRVLLAQ FSAFPVNGAD LYEELKTSTA ILSTGIGSLD KLLDAGLYTG EVTEIVGGPG SGKTQVCLCM AANVAHGLQQ NVLYVDSNGG LTASRLLQLL QAKTQDEEEQ AEALRRIQVV HAFDIFQMLD VLQELRGTVA QQVTGSSGTV KVVVVDSVTA VVSPLLGGQQ REGLALMMQL ARELKTLARD LGMAVVVTNH ITRDRDSGRL KPALGRSWSF VPSTRILLDT IEGAGASGGR RMACLAKSSR QPTGFQEMVD IGTWGTSEQS ATLQGDQT
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
5892
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol