Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain roadblock-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8072-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042501
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001268656.1
Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
Research Use Only
DYNLRB1
Recombinant Protein
E. coli
EVEETLKRLQ SQKGVQGIIV VNTEGIPIKS TMDNPTTTQY ASLMHSFILK ARSTVRDIDP QNDLTFLRIR SKKNEIMVAP DKDYFLIVIQ NPTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83658
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol