Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Dynein light chain roadblock-type 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8072-ec-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16082501
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_001268656.1
Dynein light chain roadblock-type 1 Protein
Research Use Only
DYNLRB1
Recombinant Protein
E. coli
EVEETLKRLQ SQKGVQGIIV VNTEGIPIKS TMDNPTTTQY ASLMHSFILK ARSTVRDIDP QNDLTFLRIR SKKNEIMVAP DKDYFLIVIQ NPTE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
83658
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol