Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase RBX1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6590-ec-200ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16094370
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Spezifikation
NP_055063.1
E3 ubiquitin-protein ligase RBX1 Protein
Research Use Only
RBX1
Recombinant Protein
E. coli
MAAAMDVDTP SGTNSGAGKK RFEVKKWNAV ALWAWDIVVD NCAICRNHIM DLCIECQANQ ASATSEECTV AWGVCNHAFH FHCISRWLKT RQVCPLDNRE WEFQKYGH
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
9978
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol